4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965558-250MG OR965558-1G
APOSOR965558-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR965558-250MG APOSOR965558-1G
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
4-(4-Cyanophenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426383
Núm. CAS: 149554-06-3