3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965559-1G OR965559-250MG
APOSOR965559-1GEA 632 EUR
APOSOR965559-1G APOSOR965559-250MG
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine 98%
3-(Cyclopropylmethoxy)propan-1-amine
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07329912
Núm. CAS: 2986-60-9