N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965584-1G OR965584-250MG OR965584-5G
APOSOR965584-1GEA 241 EUR
APOSOR965584-1G APOSOR965584-250MG APOSOR965584-5G
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine 95%
N-[4-(Dimethylamino)benzyl]-N-ethylamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂
MW: 178.274 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00465457
Núm. CAS: 313552-99-7