2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965590-100MG
OR965590-1G
OR965590-250MG
APOSOR965590-100MGEA
154
EUR
APOSOR965590-100MG
APOSOR965590-1G
APOSOR965590-250MG
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
Formula:
C₇H₇ClOS Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00464874 Núm. CAS: 31772-42-6 |