4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965594-100MG OR965594-1G OR965594-250MG
APOSOR965594-100MGEA 168 EUR
APOSOR965594-100MG APOSOR965594-1G APOSOR965594-250MG
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one 98%
4-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formula: C₄H₅NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00970121
Núm. CAS: 32497-10-2