(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic acid
OR965595-1G
APOSOR965595-1GEA 104 EUR
APOSOR965595-1G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01124887
Núm. CAS: 3251-30-7