2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ibufenac
OR965605-1G
APOSOR965605-1GEA 63.8 EUR
APOSOR965605-1G
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid 95%
2-(4-Isobutylphenyl)acetic acid
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00864374
Núm. CAS: 1553-60-2