5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965625-1G
OR965625-250MG
APOSOR965625-1GEA
424
EUR
APOSOR965625-1G
APOSOR965625-250MG
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione 95%
5,5-Diethyl-imidazolidine-2,4-dione
Formula:
C₇H₁₂N₂O₂ MW: 156,182 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03951035 Núm. CAS: 5455-34-5 |