Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965629-25G OR965629-5G
APOSOR965629-25GEA 458 EUR
APOSOR965629-25G APOSOR965629-5G
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester 97%
Chlorosulphonyl acetic acid ethyl ester
Formula: C₄H₇ClO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08458866
Núm. CAS: 55896-93-0
UN: 3265
ADR: 8,III