Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR965635-1G OR965635-5G
APOSOR965635-1GEA 256 EUR
APOSOR965635-1G APOSOR965635-5G
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Methyl (chlorosulphonyl)acetate
Formula: C₃H₅ClO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075558
Núm. CAS: 56146-83-9
UN: 3265
ADR: 8,III