Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965647-1G
OR965647-250MG
APOSOR965647-1GEA
632
EUR
APOSOR965647-1G
APOSOR965647-250MG
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate 96%
Methyl (3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Formula:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,193 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07685912 Núm. CAS: 56699-23-1 |