4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965665-1G OR965665-250MG
APOSOR965665-1GEA 212 EUR
APOSOR965665-1G APOSOR965665-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine 95%
4-(4-Methoxyphenyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092331
Núm. CAS: 5938-16-9