4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965671-1G OR965671-5G
APOSOR965671-1GEA 190 EUR
APOSOR965671-1G APOSOR965671-5G
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
4-(4-Methylphenyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839928
Núm. CAS: 59083-39-5