1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965675-1G OR965675-250MG
APOSOR965675-1GEA 538 EUR
APOSOR965675-1G APOSOR965675-250MG
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 95%
1-(Ethoxycarbonyl)-3-cyclopentene-1-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₄
MW: 184,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115568
Núm. CAS: 76910-08-2