4,7-Diazaindole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine
OR965780-100MG OR965780-1G OR965780-250MG
APOSOR965780-100MGEA 82.8 EUR
APOSOR965780-100MG APOSOR965780-1G APOSOR965780-250MG
4,7-Diazaindole 95%
4,7-Diazaindole
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834819
Núm. CAS: 42430-74-0