4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Phenylpyrimidin-4-amine
OR965812-1G OR965812-250MG
APOSOR965812-1GEA 180 EUR
APOSOR965812-1G APOSOR965812-250MG
4-Amino-2-phenylpyrimidine 97%
4-Amino-2-phenylpyrimidine
Formula: C₁₀H₉N₃
MW: 171,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11043737
Núm. CAS: 33630-25-0