4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR965829-1G OR965829-250MG
APOSOR965829-1GEA 154 EUR
APOSOR965829-1G APOSOR965829-250MG
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-methylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20645932
Núm. CAS: 909698-10-8