5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR965833-10G
OR965833-1G
OR965833-5G
APOSOR965833-10GEA
884
EUR
APOSOR965833-10G
APOSOR965833-1G
APOSOR965833-5G
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol 95%
5-Nitro-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formula:
C₇H₄N₂O₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00524789 Núm. CAS: 22876-21-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...