2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)amino)ethanol
OR965847-1G
APOSOR965847-1GEA 456 EUR
APOSOR965847-1G
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol 96%
2-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamino)-ethanol
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01136088
Núm. CAS: 57262-39-2