4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 37.7 EUR
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029825
Núm. CAS: 102-14-7