(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR965960-1G OR965960-500MG
APOSOR965960-1GEA 948 EUR
APOSOR965960-1G APOSOR965960-500MG
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29067469
Núm. CAS: 1781647-84-4