4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9660-1G OR9660-250MG
APOSOR9660-1GEA 328 EUR
APOSOR9660-1G APOSOR9660-250MG
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
Formula: C₉H₉N₃O
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435856
Núm. CAS: 10185-68-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III