N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-{[3-(Methylamino)methyl]phenyl}thiophene, N-Methyl-N-(3-thien-3-ylbenzyl)amine
OR9664-1G OR9664-250MG
APOSOR9664-1GEA 364 EUR
APOSOR9664-1G APOSOR9664-250MG
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
N-Methyl-3-(thien-3-yl)benzylamine
Formula: C₁₂H₁₃NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435893
Núm. CAS: 884507-27-1