2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR966497-100MG OR966497-250MG
APOSOR966497-100MGEA 75.4 EUR
APOSOR966497-100MG APOSOR966497-250MG
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide 95+%
2,7-Diazaspiro[4.4]nonane dihydrobromide
Formula: C₇H₁₄N₂·2BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27964259
Núm. CAS: 77415-55-5