[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 263 EUR
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213664
Núm. CAS: 771573-25-2
UN: 2735
ADR: 8,III