Acridine-9-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 9-Carboxyacridine, 9-Acridinecarboxylic acid
OR9679-5G OR9679-25G
APOSOR9679-5GEA 84.1 EUR
APOSOR9679-5G APOSOR9679-25G
Acridine-9-carboxylic acid
Acridine-9-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
MW: 223.227 g/mol
Pto. de fusión: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009734
Núm. CAS: 5336-90-3