4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9681-1G OR9681-250MG
APOSOR9681-1GEA 355 EUR
APOSOR9681-1G APOSOR9681-250MG
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)phenacyl bromide
Formula: C₁₂H₉BrOS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659059
Núm. CAS: 128746-80-5