4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 361 EUR
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formula: C₁₁H₉BrS
Pto. de fusión: 83…84,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659060
Núm. CAS: 81443-46-1