2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR968326-1G
APOSOR968326-1GEA 180 EUR
APOSOR968326-1G
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
Formula: C₅H₃ClINO
MW: 255,441 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16610456
Núm. CAS: 1207973-15-6