Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR968327-1G OR968327-500MG
APOSOR968327-1GEA 1150 EUR
APOSOR968327-1G APOSOR968327-500MG
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Methyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22488927
Núm. CAS: 1824127-03-8