4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-25GEA 162 EUR
APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇IN₂·ClH
MW: 270.499 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060724
Núm. CAS: 62830-55-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III