4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9717-1G OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA 190 EUR
APOSOR9717-1G APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formula: C₁₆H₂₄N₂O₄S
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659069
Núm. CAS: 365413-31-6