2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9718-1G OR9718-250MG
APOSOR9718-1GEA 343 EUR
APOSOR9718-1G APOSOR9718-250MG
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₄S
Pto. de fusión: 124…128 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659070
Núm. CAS: 216955-61-2