2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-bromoacetyl-1-benzofuran, 2-Bromo-1-(5-bromobenzofuran-2-yl)ethanone
OR9719-1G OR9719-250MG
APOSOR9719-1GEA 272 EUR
APOSOR9719-1G APOSOR9719-250MG
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one 97%
2-Bromo-(5-bromo-1-benzofuran-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₀H₆Br₂O₂
MW: 317,961 g/mol
Pto. de fusión: 135…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658982
Núm. CAS: 7039-76-1
UN: 3261
ADR: 8,II