1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9733-1G OR9733-250MG OR9733-50MG
APOSOR9733-1GEA 203 EUR
APOSOR9733-1G APOSOR9733-250MG APOSOR9733-50MG
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 90%
1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Pto. de fusión: 191,6…192.6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659088
Núm. CAS: 845885-94-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III