3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9734-1G OR9734-250MG
APOSOR9734-1GEA 140 EUR
APOSOR9734-1G APOSOR9734-250MG
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected 90%
3-(Aminomethyl)benzaldehyde, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659091
Núm. CAS: 170853-04-0