2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9759-1G OR9759-250MG
APOSOR9759-1GEA 161 EUR
APOSOR9759-1G APOSOR9759-250MG
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2,4-Diphenyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₁₅H₁₀ClNO₂S₂
Pto. de fusión: 172,5…173.5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08271911
Núm. CAS: 868755-57-1
UN: 3261
ADR: 8,III