2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 0 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₅N
Pto. de fusión: 56…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788280
Núm. CAS: 22652-14-8