2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (Phenoxy-2-furyl)methanol
OR9781-1G OR9781-250MG
APOSOR9781-1GEA 227 EUR
APOSOR9781-1G APOSOR9781-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran
Formula: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271913
Núm. CAS: 51551-74-7