1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9787-10G OR9787-1G OR9787-5G
APOSOR9787-10GEA 346 EUR
APOSOR9787-10G APOSOR9787-1G APOSOR9787-5G
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine
Formula: C₁₂H₁₇N₃O₂
Pto. de fusión: 49…50,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01466619
Núm. CAS: 198281-54-8