2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Morpholin-4-yl)pyridine-4-carboxaldehyde, 4-(4-Formylpyridin-2-yl)morpholine
OR9796-1G
OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA
299
EUR
APOSOR9796-1G
APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂ MW: 192,214 g/mol Pto. de fusión: 62…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08060524 Núm. CAS: 864068-87-1 |