3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 364 EUR
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formula: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,29 g/mol
Pto. de fusión: 127…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659620
Núm. CAS: 900014-85-9