3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9871-1G OR9871-5G
APOSOR9871-1GEA 183 EUR
APOSOR9871-1G APOSOR9871-5G
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one 97%
3-Phenylquinoxalin-2-(1H)-one
Formula: C₁₄H₁₀N₂O
MW: 222,242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798377
Núm. CAS: 1504-78-5