2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenyl-1,3-diazine, 4-Hydroxy-2-methyl-6-phenylpyrimidine
OR9874-1G OR9874-250MG
APOSOR9874-1GEA 290 EUR
APOSOR9874-1G APOSOR9874-250MG
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-phenylpyrimidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179595
Núm. CAS: 62260-39-3