L-(+)-Cystathionine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
S-(+)-[(2R)-2-Amino-2-carboxyethyl]-L-homocysteine, (2S)-(+)-2-Amino-4-{[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]sulphanyl}butanoic acid
OR9895T-10MG
OR9895T-50MG
APOSOR9895T-10MGEA
219
EUR
APOSOR9895T-10MG
APOSOR9895T-50MG
L-(+)-Cystathionine
L-(+)-Cystathionine
Intermediate in trans-sulfuration whereby the sulfur of methionine is transferred via homocysteine to cysteine. Collection Czechoslov.
Formula:
C₇H₁₄N₂O₄S MW: 222,262 g/mol Pto. de fusión: 312 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036685 Núm. CAS: 56-88-2 |