Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Benzoyl-4-(ethoxycarbonyl)piperidine, Phenyl[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]methanone
OR9920-10G OR9920-25G
APOSOR9920-10GEA 87.3 EUR
APOSOR9920-10G APOSOR9920-25G
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 1-benzoylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 261,316 g/mol
Pto. Ebullición: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00667804
Núm. CAS: 136081-74-8