1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[3-(1,4-Diazepan-1-yl)prop-1-yl]morpholine, 1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]-1,4-diazepane
OR9921-1G OR9921-2G OR9921-5G
APOSOR9921-1GEA 141 EUR
APOSOR9921-1G APOSOR9921-2G APOSOR9921-5G
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine 97%
1-[3-(Morpholin-4-yl)prop-1-yl]homopiperazine
Formula: C₁₂H₂₅N₃O
MW: 227,346 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094710
Núm. CAS: 827614-50-6