3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethylpicolinyl alcohol, (3,4-Dimethoxypyridin-2-yl)methanol
OR9947-25G OR9947-5G OR9947-100G
APOSOR9947-25GEA 82.8 EUR
APOSOR9947-25G APOSOR9947-5G APOSOR9947-100G
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
3,4-Dimethoxy-2-hydroxymethylpyridine
Formula: C₈H₁₁NO₃
MW: 169,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795941
Núm. CAS: 72830-08-1