6-Nitrochroman-4-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-6-nitro-4H-chromen-4-one
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Formula: C₉H₇NO₄
MW: 193,156 g/mol
Pto. de fusión: 116…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038185
Núm. CAS: 68043-53-8