4-Amino-3,5-diiodopyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 23.2 EUR
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Formula: C₅H₄I₂N₂
MW: 345,908 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02663851
Núm. CAS: 98136-86-8